Läs mer
BRAND™ Centrifugerör, PP, med skruvlock
Produktkod. 10345521 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 750
Produktkod. 10345521
Brand: BRAND™ 114818
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biologiskt inert polypropen för optimal cell- och proteinåtervinning. Skruvlock med pluggtätning ger skydd mot läckor. Mycket transparent PP för optimal synlighet av provet.
  • Polypropen (PP)
  • Genomskinlig.
  • Tål RCF upp till 3000.
  • Graderad, tillgänglig icke-steril och y-ray steriliserad i 15 ml (graderad upp till 13 ml) eller 50 ml.
  • Skruvlock PE med tätningskon.
  • Hög klarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
Inkluderar Utan bas
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g