Läs mer
BRAND™ Centrifugerör, PP, med skruvlock
Produktkod. 10350192 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Inkluderar unitSize
10350192 50 ml Icke-steril Bas Paket med 250
10131921 50 ml Sterila Bas Paket med 250
10106561 15 ml Icke-steril Utan bas Paket med 750
10345521 15 ml Sterila Utan bas Paket med 750
10420873 50 ml Icke-steril Utan bas Paket med 300
10420602 50 ml Sterila Utan bas Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10350192 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 114822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biologiskt inert polypropen för optimal cell- och proteinåtervinning. Skruvlock med pluggtätning ger skydd mot läckor. Mycket transparent PP för optimal synlighet av provet.
  • Polypropen (PP)
  • Genomskinlig.
  • Tål RCF upp till 3000.
  • Graderad, tillgänglig icke-steril och y-ray steriliserad i 15 ml (graderad upp till 13 ml) eller 50 ml.
  • Skruvlock PE med tätningskon.
  • Hög klarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
Inkluderar Bas
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 116 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Graderad Ja
Max. RCF 3000 x g