Läs mer
BRAND™ Centrifugerör, PP, med skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 750
Beskrivning
- Polypropen (PP)
- Genomskinlig.
- Tål RCF upp till 3000.
- Graderad, tillgänglig icke-steril och y-ray steriliserad i 15 ml (graderad upp till 13 ml) eller 50 ml.
- Skruvlock PE med tätningskon.
- Hög klarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Utan bas |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Visa mer |