Beskrivning
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
- Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck
- Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket
- Sterila
- Ickepyrogena
- 95 kPA (14 psi) trycktestad– endast plugglocket
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad icke-pyrogen |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Förpackning | Inget ställ |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |