Läs mer
Corning™ Centrifugerrör av polypropen, sterila
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10314131 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Max. RCF:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Förslutningstyp:
CentriStar
Ingår ej
Plugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 102
Paket med 36
Paket med 500
Produktkod. 10314131
Brand: Corning™ 430290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
  • Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
  • Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket.
  • Steril. RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
  • 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Orange
Diameter (engelska) Utsida 1,2 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Med stativ
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plugg
Skrivområde Stort vitt märkningsområde
Diameter (metrisk) 29.1 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 15 500 x g