Läs mer
Corning™ Centrifugerrör av polypropen, sterila
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11323785 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Max. RCF:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Förslutningstyp:
CentriStar
Ingår ej
Plugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 102
Paket med 36
Paket med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förslutningstyp unitSize
11323785 15 ml 12 000 x g Ingår ej Paket med 500
10151151 15 ml 12 000 x g Plugg Paket med 500
10431013 15 ml 12 000 x g Plugg Paket med 500
11343785 50 ml 12 000 x g Ingår ej Paket med 500
10314131 50 ml 15 500 x g Plugg Paket med 500
10694541 50 ml 15 500 x g Plugg Paket med 500
10038980 50 ml 3000 x g CentriStar Paket med 500
10509891 50 ml 3000 x g Plugg Paket med 500
10758961 250 ml 6000 x g Plugg Paket med 102
10018910 500 ml 6000 x g Plugg Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11323785 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1330.57 SEK / Paket med 500
    Save 94.43 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
  • Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
  • Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket.
  • Steril. RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
  • 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Bulkpackat, utan rack
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelska) 0,507 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Förslutning ingår Inga kepsar
Skrivområde Stort vitt märkningsområde
Diameter (metrisk) 17.5 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12 000 x g