Läs mer
Buerkle™ Backventil av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Polypropen
Beskrivning
- Max. arbetstryck 6 bar (vid +20° C)
- Max. driftstemperatur 80° C
- Tryckskillnad 12 mbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Förpackningsmängd | 1 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Produkttyp | Backventil |