Läs mer
Macherey-Nagel™ Polypropen Chromabond™ C8 SPE kolumn
Produktkod. 12810641 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Sängvikt:
500 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
12810641 500 mg 6 ml Varje
1 options
Produktkod. 12810641 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 730024
I lager
Specifikationer
Basmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Pesticider, PCB-applikationer
Partikelstorlek 45μ m
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Nej
Porstorlek 60μ m
Ytarea (metrisk) 500 m2 /g