Läs mer
Macherey-Nagel™ Polypropen Chromabond™ C8 SPE kolumn
Produktkod. p-8012397 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
500 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12810641
Brand: Macherey-Nagel™ 730024
Bara null kvar
Specifikationer
Basmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 mL
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Pesticider, PCB-applikationer
Partikelstorlek 45μ m
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Nej
Porstorlek 60μ m
Ytarea (metrisk) 500 m2 /g