Läs mer
Fisherbrand™ Triangulära PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16275811 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
40 x 14mm
50 x 12mm
55 x 14mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 16275811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektiv för att lösa fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren. Fisherbrand™ Triangulära PTFE-omrörarstänger ger stabil omrörningsverkan för behållare med platt botten.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Särskilt effektivt för att lösa fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 40 x 14mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 14mm
Bredd (metrisk) 14mm
Beläggning PTFE
Längd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Triangel
Typ Omrörningsbar