Läs mer
Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med gjutna graderingar
Produktkod. 10717732
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10717732
Brand: Kartell™ 0180300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med gjutna graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och god kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Polypropen Klass B lågformade bägare ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna eller blåtryckta graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Klass B, låg form
  • Överensstämmer med ISO 7056-1981 (E) och BS 5404 del 1
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 72 mm
Ökar 5 mL
Temperatur (metrisk) Max. Drift 100 °C för kontinuerligt arbete
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1