Läs mer
Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med gjutna graderingar
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och god kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Polypropen Klass B lågformade bägare ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
- Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
- Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
- Klass B, låg form
- Överensstämmer med ISO 7056-1981 (E) och BS 5404 del 1
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 132 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 183.5 mm |
| Ökar | 50 mL |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 100 °C för kontinuerligt arbete |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1 |