Läs mer
Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med gjutna graderingar
BIOPHARMA
Produktkod. 15845567
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15845567 50 mL Paket med 20
10215381 25 mL Varje
10717732 100 mL Varje
10091011 250 mL Varje
11919858 500 mL Paket med 12
11929858 1000 mL Paket med 4
11939858 2000 mL Paket med 4
11934279 5000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15845567 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0180200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med gjutna graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och god kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Polypropen Klass B lågformade bägare ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna eller blåtryckta graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Klass B, låg form
  • Överensstämmer med ISO 7056-1981 (E) och BS 5404 del 1
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 41mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 60mm
Ökar 2mL
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1
Stil Låg form