Läs mer
Fisherbrand™ Klara autoklavpåsar i polypropen
Produktkod. 30348762 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30348762 780 x 620 mm
30348769 660 x 310 mm
30348766 630 x 410 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30348762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.39 SEK
    293.07 SEK / Paket med 100
    Save 364.32 SEK
    55% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Utformad för hantering av förorenat avfall i autoklaver.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förslutningstyp None
Färg Clear
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Antal per förpackning 100 Pk.
Mått (L x B) 780 x 620 mm
Längd (engelska) 30.71 in.
Bredd (engelska) 24.41 in.
Produkttyp Autoclavable Bags
Längd (metrisk) 780 mm
Bredd (metrisk) 620 mm
Tjocklek (metrisk) 40 μm