Beskrivning
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- Specifications:
- Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
- Color: Clear
- Material: Polypropylene
- Quantity: 100 Pk.
- Thickness: 40 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förslutningstyp | None |
| Färg | Clear |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| Mått (L x B) | 630 x 410 mm |
| Längd (engelska) | 24.80 in. |
| Bredd (engelska) | 16.14 in. |
| Visa mer |