Läs mer
Greiner Bio-One Klara avfallspåsar av polypropen
Beskrivning
- Syretransporthastighet på 50μ m PP-folie (+23 C): °2380 cm³ /(m² x 24h x bar)
- Transporthastighet för vattenånga på 50μ m PP-folie (+23 °C, 85 % luftfuktighet): 1,54 g/(m)² x 24h)
- Finns på begäran med tryck Biofara om ett tillräckligt antal beställs
- Folietjocklek: 0,05 mm
- Autoklaveringsbar
- Ångautoklaver: Max 134 °C, 2bar/30min
- Varmluftssterilisatorer: Max 140 °C, 120min
- Temperaturområde: 0 °C till 140 °C
- Endast för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | None |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Idealisk för hygienisk kassering av kontaminerade laboratorieartiklar |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kvantitet | 350/förpackning |
| Längd (engelska) | 43.3. in. |
| Bredd (engelska) | 27.6 in. |
| Visa mer |