Läs mer
Greiner Bio-One Klara avfallspåsar av polypropen
Längd (metrisk):
780 mm
1100 mm
Bredd (metrisk):
600 mm
700 mm
Kapacitet (metrisk):
65 l
130 l
Kvantitet:
350/förpackning
500/förpackning
Beskrivning
- Syretransporthastighet på 50μ m PP-folie (+23 C): °2380 cm³ /(m² x 24h x bar)
- Transporthastighet för vattenånga på 50μ m PP-folie (+23 °C, 85 % luftfuktighet): 1,54 g/(m)² x 24h)
- Finns på begäran med tryck Biofara om ett tillräckligt antal beställs
- Folietjocklek: 0,05 mm
- Autoklaveringsbar
- Ångautoklaver: Max 134 °C, 2bar/30min
- Varmluftssterilisatorer: Max 140 °C, 120min
- Temperaturområde: 0 °C till 140 °C
- Endast för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 130 l |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Idealisk för hygienisk kassering av kontaminerade laboratorieartiklar |
| Material | Polypropen |
| Tjocklek (metrisk) | 0.050 mm |
| Kvantitet | 350/förpackning |
| Längd (metrisk) | 1100 mm |
| Bredd (metrisk) | 700 mm |