Läs mer
Buerkle™ Förslutningslock med innergänga Produktkod.: 10370391
I lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.94 SEK
    56.65 SEK / Varje
    Spara 6.29 SEK
    9% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Förslutningslock med innergänga
Produktkod. 10370391 Handla allt Bürkle Produkter
3/4 tum
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/4 tum
Produktkod. 10370391
Brand: Buerkle™ 85350034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.94 SEK
    56.65 SEK / Varje
    Spara 6.29 SEK
    9% Av
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen.
  • Polypropenkonstruktion
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Säker att använda med livsmedel
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Trådstorlek 3/4 tum
Produkttyp Stängande lock
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ Förslutningslock med innergänga >