Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Polypropenförslutning med ultraljudssvetsad PTFE-liner
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Beskrivning
- Ger ett överlägset stängningssystem som kan bibehålla sin liner genom flera autoklaverbara operationer
- PTFE-belagd yta på exponerad liner är kemikaliebeständig och kompatibel med känsliga, frätande och flyktiga lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 15-415 |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För upprepad autoklavering, för att ge ett överlägset stängningssystem |
| För användning med (utrustning) | EPA vattenanalysflaskor, skruvgängkultur och centrifugrör |