Läs mer
Cole-Parmer™ Hopfällbar mesh PP förvaringskorg, utan hjul
Produktkod. 12636193 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12636193
Brand: Cole-Parmer™ 0681870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den hopfällbara mesh PP-förvaringskorgen är portabel och utrymmesbesparande.
  • Fälls platt när den inte används.
  • Lätt att bära med ingjutna handtag.
  • Stiftgångjärn i rostfritt stål står upp för upprepad användning.
  • Förvaringskorgen fälls ihop för förvaring eller transport och —är endast 2 3/4 tum hög när den är ihopfälld.
  • Stapla säkert i antingen hopfällt eller öppet läge; bär korgen i båda lägena med hjälp av de inbyggda handtagen.
  • Tillverkad av polypropen (PP) med stiftgångjärn i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Korg
Färg Blått
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Förvaring eller transport
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 52.7 x 34.9 x 27.3 cm
Längd (metrisk) 52.7 cm
Längd (engelska) 20,75 tum.
Bredd (metrisk) 34.9 cm
Bredd (engelska) 13,7 tum
Höjd (metrisk) 27.3 cm
Höjd (engelska) 10,7 tum