Läs mer
Vitlab™ Polypropen Collection kannor
Produktkod. 15233059
Change view
Volym (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15233059 2000 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15233059 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 978941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 SEK
    685.92 SEK / Paket med 6
    Save 291.08 SEK
    29% Av
I lager
Polypropylenkonstruktion. Vitlab™ Polypropenbägare har ett greppbart handtag och vitt PC-lock.
  • Förhöjd skala möjliggör enkel bedömning av vätska
  • Inkluderar ett stabilt, greppvänligt handtag och vitt PC-lock.
  • Kapacitet 2000ml
  • Diameter: 150 mm
  • Höjd: 220mm
  • Polypropenkonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material Polypropen
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 150 mm
Examen 20 mL
Höjd (metrisk) 220 mm
Inkluderar Vitt PC-lock
Antal per förpackning 6/Pk.
Volym (metrisk) 2000 ml