Läs mer
Eppendorf™ Polypropen Combitips
Produktkod. 13485778 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13485778 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL Varje
1 options
Produktkod. 13485778 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 SEK
    180.00 SEK / Paket med 1
    Save 18.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Möt alla behov hos alla moderna laboratorium med dessa tips. Eppendorf™ Polypropen Combitips fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen och doserar därför alltid rätt volym oberoende av vätskans densitet och dess flödesegenskaper.
  • Idealiska systemkomponenter för alla Eppendorf Multipettes
  • De 9 volymstorlekarna (0,1 till 50 ml) erbjuder ett maximalt utbud av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter beroende på Combitip begagnad
  • Förlängd Combitips i volymerna 2,5 mL, 5,0 mL och 10 mL gör det möjligt att nå botten av de vanligaste laboratoriekärlen
  • Individuell färgkodning underlättar snabb identifiering
  • Unik trattgeometri säkerställer bekväm hantering samtidigt som man förhindrar skador på handskar
  • Erbjuds i 3 olika renhetsgrader för att stödja alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sortiment Förpackning om Combitips Advanced Standard positiv förskjutning pipettspetsar
Volym (metrisk) 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Förpackning 1 CombiTips™ avancerad av varje storlek (totalt 9) och adapter avancerad 25 och 50 ml
Kvantitet 1 st
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar En var av de 9 Combitip volymstorlekar, en 25 mL och en 50 mL Combitip adapter
För användning med (utrustning) Eppendorf Multipette