Läs mer
Buerkle™ Kompakttapp av polypropen
Produktkod. 11911461 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Passar slang-ID:
19,05 mm/GL14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Passar slang-ID Förpackningsstorlek
11911461 19,05 mm/GL14 Varje
1 options
Produktkod. 11911461 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 05301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.88 SEK
    193.63 SEK / Paket med 1
    Save 9.25 SEK
    4% Av
I lager
Sparar utrymme med kompakt design. Buerkle™ Kompakttapp av polypropen för kapslar och fat är idealisk för användning i kylskåp och på hyllor.
En kompakt tapp för kapslar och fat idealisk för användning i kylskåp och på hyllor etc. Den korta utloppet sticker inte ut över behållarens nedre kant, vilket gör den till det perfekta valet speciellt när utrymmet är mycket begränsat.
  • Utrymmesbesparande design
  • Optimerat utlopp för jämnt flöde
  • Med kopplingsmutter för vertikalt läge av avstängningskranen
  • Tättslutande för fullständig tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kompakt tapp
Material Polypropen
Passar slang-ID 19,05 mm/GL14
För användning med (utrustning) Dunkar, fat, perfekt tillägg till Flachmann Jerry Cans