Läs mer
Cole-Parmer™ Komplett kopplingsbeslag av polypropen
Produktkod. 11765489 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11765489 10-pack Paket med 10
1 options
Produktkod. 11765489 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    1479.50 SEK / Paket med 10
    Save 335.50 SEK
    18% Av
I lager
Specifikationer
För användning med 1/4 tum slang ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Maximalt tryck 125 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Kvantitet 10-pack