Läs mer
Masterflex™ NPT Male Threaded Straight Adapter Compression Fittings, Polypropylene
Produktkod. 11735764
Change view
För användning med:
1/2 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 5/16 tums slang ytterdiameter
1/8 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter
1/8 NPT(M) till 1/8 tums slang ytterdiameter
3/8 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter
3/8 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
11735764 1/8 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11761973 1/2 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11745764 1/4 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11741973 1/4 NPT(M) till 5/16 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11755764 1/4 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11775764 1/8 NPT(M) till 1/8 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11765764 3/8 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter Paket med 10
11751973 3/8 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11735764 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0638510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifikationer
Material Polypropylene
För användning med 1/8 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0°C
Förpackningsmängd 10 Pack
Portstorlek 7/32 in. orifice; 1 x 5/8 in.
Trådstorlek 1/8 in. NPT(M)
Maximalt tryck 220 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100°C
Produkttyp Compression Fitting