Läs mer
Masterflex™ NPT Male Threaded Straight Adapter Compression Fittings, Polypropylene
För användning med:
1/2 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter
1/4 NPT(M) till 5/16 tums slang ytterdiameter
1/8 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter
1/8 NPT(M) till 1/8 tums slang ytterdiameter
3/8 NPT(M) till 1/2 tums slang ytterdiameter
3/8 NPT(M) till 3/8 tums slang ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
- Excellent chemical resistance
- Form a secure seal at higher pressures
- Rated to 220 psi maximum at 25 °C
- Usable from 0 to 100 °C
- Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| För användning med | 1/4 NPT(M) till 1/4 tums slang ytterdiameter |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0°C |
| Förpackningsmängd | 10 Pack |
| Portstorlek | 7/32 in. orifice; 1-3/16 x 5/8 in. |
| Trådstorlek | 1/4 in. NPT(M) |
| Maximalt tryck | 220 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100°C |
| Produkttyp | Compression Fitting |