Läs mer
Eppendorf™ Konisk botten av polypropen 384 Deepwell DNA LoBind Tallrik
Handla allt Eppendorf Produkter
Antal per förpackning:
40
120
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 40
Beskrivning
De Eppendorf djupa brunnsplattor av polypropen kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem med enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
- Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
- Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
- Hög kemikalieresistens
- G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
- Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
- LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
- Autoklaveringsbar
- Bevisad automatisk användbarhet
- överensstämma med SBS standard
- Tillval med streckkod
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifierad | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 |
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Total volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Dnase Free | Ja |
| Antal per förpackning | 40 |
| Visa mer |