Läs mer
Eppendorf Deepwell Skylt 384/200μ L
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10043672 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Click to view available options
Certifierad:
PCR ren
Sterila
Kvantitet:
120/förp.
40/förpackning
Unit Size:
Paket med 120
Paket med 40
Product Code. Certifierad Kvantitet unitSize
10043672 PCR ren 40/förpackning Paket med 40
10658643 PCR ren 120/förp. Paket med 120
10581874 Sterila 120/förp. Paket med 120
10673893 Sterila 40/förpackning Paket med 40
4 options
Product Code. 10043672
Brand: Eppendorf 0030521102
Only null left
Add to basket
Add to basket
LoBind, fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
De Eppendorf djupa brunnsplattor av polypropen kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem med enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Bevisad automatisk användbarhet
  • överensstämma med SBS standard
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifierad PCR ren
Formatera 96 brunnar
Array 16 x 24
Material Polypropen
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Kvantitet 40/förpackning