Läs mer
Eppendorf Deepwell Skylt 384/200μ L
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10658643 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Certifierad:
PCR ren
Sterila
Kvantitet:
120/förp.
40/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifierad Kvantitet unitSize
10658643 PCR ren 120/förp. Paket med 120
10043672 PCR ren 40/förpackning Paket med 40
10581874 Sterila 120/förp. Paket med 120
10673893 Sterila 40/förpackning Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10658643 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030525108
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoBind, fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
De Eppendorf djupa brunnsplattor av polypropen kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem med enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Bevisad automatisk användbarhet
  • överensstämma med SBS standard
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad PCR ren
Formatera Standard
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Kvantitet 120/förp.