Läs mer
Greiner Bio-One Proporsrör med konisk botten av polypropen
Produktkod. 10068930
Change view
Kvantitet:
20/Pk., 500/Cs.
25/Pk., 300/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10068930 25/Pk., 300/Cs. -
10711212 20/Pk., 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10068930 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 227270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1656.52 SEK / Paket med 300
    Save 133.48 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk och högtemperaturbeständighet. Greiner Bio-One™ Proposrör med konisk botten i polypropen är lämpliga för förvaring av kemiska och biologiska prover.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Diameter: 30 mm
  • Volym: 50 ml
  • Blå skruvlock
  • Blå examensutnämningar och vitt skrivområde
  • Sterila
  • Endast engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Stängningsfärg Blått
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil External
För användning med (applikation) Ljuskänsliga material och reaktioner
Kvantitet 25/Pk., 300/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Centrifuge Tube