Läs mer
Greiner Bio-One Proporsrör med konisk botten av polypropen
Produktkod. 10711212
Change view
nr per ärende:
300
500
Antal per förpackning:
20
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. nr per ärende Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10711212 500 20 Paket med 500
10068930 300 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10711212 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 227261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3523.59 SEK
    2713.35 SEK / Paket med 500
    Save 810.24 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk och högtemperaturbeständighet. Greiner Bio-One™ Proposrör med konisk botten i polypropen är lämpliga för förvaring av kemiska och biologiska prover.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Diameter: 30mm
  • Volume: 50mL
  • Blue screw cap
  • Blue graduations and white writing area
  • Sterile
  • Single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Stängningsfärg Blått
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil External
För användning med (applikation) Light-Sensitive Materials and Reactions
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Centrifuge Tube