Läs mer
Corning™ Koniska behållare av polypropen
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 185
Paket med 220
Paket med 80
Beskrivning
- Lätt och brottsäker
- Transparent eller vit polypropen (PP)
- Monterad eller ej monterad
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (engelska) | 6,7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |