Läs mer
Corning™ Koniska behållare av polypropen
Beskrivning
- Lätt och brottsäker
- Transparent eller vit polypropen (PP)
- Monterad eller ej monterad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 13,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |
| nr per ärende | 185/Cs. |
| Antal per förpackning | 185/Pk. |