Läs mer
Corning™ Koniska behållare av polypropen
Produktkod. 11838992
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 185
Paket med 220
Paket med 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Färg Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11838992 200 ml Sterila Naturlig 62 mm Paket med 220
11765085 200 ml Sterila Vitt 85 mm Paket med 220
11713174 400 ml Icke-steril Naturlig 85 mm Paket med 185
11733174 1 l Sterila Vitt 105 mm Paket med 80
11793164 400 ml Sterila Naturlig 62 mm Paket med 185
11753174 400 ml Sterila Vitt 85 mm Paket med 185
11703164 1 l Sterila Naturlig 105 mm Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11838992 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer PC200A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    705.70 SEK / Paket med 220
    Save 624.30 SEK
    46% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller vit polypropen (PP)
  • Monterad eller ej monterad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 6,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Stängningsfärg Naturlig
Förslutningstyp Snap Cap
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 62 mm
Höjd (metrisk) 88 mm
Kvantitet 220/Pk.