Läs mer
Corning™ Koniska behållare av polypropen
Produktkod. p-4429379
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 185
Paket med 220
Paket med 80
Produktkod. 11838992
Brand: Corning™ PC200A02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller vit polypropen (PP)
  • Monterad eller ej monterad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 6,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Stängningsfärg Naturlig
Förslutningstyp Snap Cap
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 62 mm
Höjd (metrisk) 88 mm
nr per ärende 220/Cs.
Antal per förpackning 220/Pk.