Läs mer
Kartell™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av polypropen
Produktkod. 10633092
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10633092 2000 mL Paket med 4
10602712 125 mL Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633092 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0146500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig design så att man enkelt kan se blandningen. Kartell™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av polypropen är en enkel kolv som har en mängd olika tillämpningar inom både kemi och biologi.
  • För allmänt laboratoriebruk
  • Försedd med standardiserad hals
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
Examen 100 mL
Hals stil 34/35 NS
Antal per förpackning 4
Form Konisk
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja