Läs mer
Kartell™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av polypropen
Beskrivning
Genomskinlig design så att man enkelt kan se blandningen. Kartell™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av polypropen är en enkel kolv som har en mängd olika tillämpningar inom både kemi och biologi.
- För allmänt laboratoriebruk
- Försedd med standardiserad hals
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 100 mL |
| Hals stil | 34/35 NS |
| Antal per förpackning | 4 |
| Form | Konisk |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |