Läs mer
BRAND™ Polypropen konisk jordfogstoppare
Produktkod. 15557831 Handla allt Brand Produkter
Storlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15557831
Brand: BRAND™ 144420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Beskrivning Konisk botten
Kvantitet 1 st.
Storlek NS 14/23
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Produkttyp Jordfogstoppare
Form Fyrkantig