Läs mer
Buerkle™ Polypropen reducerande slanganslutningar
Produktkod. 10642482 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med:
4 till 8/12 till 16 mm slang
4 till 8/8 till 12 mm slang
8 till 12/12 till 16 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10642482 4 till 8/8 till 12 mm slang Paket med 10
10630143 4 till 8/12 till 16 mm slang Paket med 10
10739792 8 till 12/12 till 16 mm slang Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10642482 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87030408
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Buerkle™ Polypropen reducerande slangkopplingar för att göra anslutningar mellan större och mindre slangar.
  • Polypropen
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 4 till 8/8 till 12 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 10/Skala
Färg Vitt
Produkttyp Anslutning för reducerande slang