Läs mer
Buerkle™ Polypropen reducerande slanganslutningar
Produktkod. p-8003072 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
4 till 8/12 till 16 mm slang
4 till 8/8 till 12 mm slang
8 till 12/12 till 16 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10642482
Brand: Buerkle™ 87030408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Buerkle™ Polypropen reducerande slangkopplingar för att göra anslutningar mellan större och mindre slangar.
  • Polypropen
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 4 till 8/8 till 12 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 10/Skala
Färg Vitt
Produkttyp Anslutning för reducerande slang