Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Coplin färgningsburk
Handla allt SP Scienceware Produkter
Slide Count:
5 eller 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
53 mm skruvlock av polypropen med platt topp
- Fläckar 3x 1 tum. (75x 25 mm) glider vertikalt
- Rymmer fem enkla diabilder eller 10 diabilder rygg mot rygg
- Skruvlock minskar läckage och avdunstning
Specifikationer:
- Ånga autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
- Total höjd: 4,5 tum. (114 mm)
- Basens diameter: 2,38 tum. (59,7 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 322 cm3 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Färgningsburk |
| Visa mer |