Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropen Copolymer Lab-behållare
Produktkod. 15237299 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15237299 2000 ml Paket med 50
1 options
Produktkod. 15237299 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0672735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 SEK
    2667.30 SEK / Paket med 50
    Save 402.70 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kvantitet 50 Pk.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Färg Genomskinligt
Produkttyp Labbbehållare
Material PPCO
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 152.4 mm