Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen
Produktkod. 11846903 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Håller:
1 till 2 ml
3 till 5 ml
81 platser
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Förpackningsstorlek
11846903 Grön 1 till 2 ml Paket med 5
11856903 Blått 1 till 2 ml Paket med 5
11896903 Grön 3 till 5 ml Paket med 5
11806913 Blått 3 till 5 ml Paket med 5
11856893 Naturlig 1 till 2 ml Paket med 5
11836903 Rött 1 till 2 ml Paket med 5
11866903 Naturlig 3 till 5 ml Paket med 5
11886903 Rött 3 till 5 ml Paket med 5
11826903 Gult 1 till 2 ml Paket med 5
11876903 Gult 3 till 5 ml Paket med 5
12972141 Svart 81 platser Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11846903
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenlådor med gallerinsatser för förvaring vid ultralåg temperatur. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Autoklavbar, temperaturtålig från -90 °C till +121 °C
  • Högkvalitativ polypropen
  • Finns i naturliga och olika färger
  • 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodat
  • Robust gångjärn med säkert lås
  • Staplingsbar för säker transport
  • Avloppshål i botten för daggvätskor
  • Avtagbara rutnätsinsatser
  • Kan också användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna för provförvaring och transport.
Observera: På grund av gångjärn och locklås kan de yttre dimensionerna variera något.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Förslutningstyp Snap-On Lock
Färg Grön
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 1 till 2 ml
Inkluderar Stapelbar digital identifiering, genomskinligt lockgångjärn
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 52 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg