Beskrivning
- Autoklavbar, temperaturtålig från -90 °C till +121 °C
- Högkvalitativ polypropen
- Finns i naturliga och olika färger
- 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodat
- Robust gångjärn med säkert lås
- Staplingsbar för säker transport
- Avloppshål i botten för daggvätskor
- Avtagbara rutnätsinsatser
- Kan också användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna för provförvaring och transport.
Observera: På grund av gångjärn och locklås kan de yttre dimensionerna variera något.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Förslutningstyp | Snap-On Lock |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 3 till 5 ml |
| Inkluderar | Stapelbar digital identifiering, genomskinligt lockgångjärn |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Visa mer |