Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen
Produktkod. 11876903 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Håller:
1 till 2 ml
3 till 5 ml
81 platser
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller unitSize
11876903 Gult 3 till 5 ml Paket med 5
11856903 Blått 1 till 2 ml Paket med 5
11896903 Grön 3 till 5 ml Paket med 5
11806913 Blått 3 till 5 ml Paket med 5
11846903 Grön 1 till 2 ml Paket med 5
11856893 Naturlig 1 till 2 ml Paket med 5
11836903 Rött 1 till 2 ml Paket med 5
11866903 Naturlig 3 till 5 ml Paket med 5
11886903 Rött 3 till 5 ml Paket med 5
11826903 Gult 1 till 2 ml Paket med 5
12972141 Svart 81 platser Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11876903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa polypropenlådor med gallerinsatser för förvaring vid ultralåg temperatur. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till+ 121 °C
  • Högkvalitativ polypropen
  • Finns i naturliga och olika färger
  • 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodade
  • Robust gångjärn med säkert snäpplock
  • Stapelbar för säker transport
  • Avloppshål i botten för daggvätskor
  • Löstagbara gallerinsatser
  • Kan även användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna För provlagring och transport.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Förslutningstyp Snap-On Lock
Färg Gult
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 3 till 5 ml
Inkluderar Stapelbar digital identifiering, genomskinligt lockgångjärn
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg