Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen
Produktkod. 12972141 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Håller:
1 till 2 ml
3 till 5 ml
81 platser
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Förpackningsstorlek
12972141 Svart 81 platser Paket med 5
11856903 Blått 1 till 2 ml Paket med 5
11896903 Grön 3 till 5 ml Paket med 5
11806913 Blått 3 till 5 ml Paket med 5
11846903 Grön 1 till 2 ml Paket med 5
11856893 Naturlig 1 till 2 ml Paket med 5
11836903 Rött 1 till 2 ml Paket med 5
11866903 Naturlig 3 till 5 ml Paket med 5
11886903 Rött 3 till 5 ml Paket med 5
11826903 Gult 1 till 2 ml Paket med 5
11876903 Gult 3 till 5 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 12972141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 SEK
    232.42 SEK / Paket med 5
    Save 103.58 SEK
    30% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Använd dessa polypropenlådor med gallerinsatser för förvaring vid ultralåg temperatur. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Autoklavbar, temperaturtålig från -90 °C till +121 °C
  • Högkvalitativ polypropen
  • Finns i naturliga och olika färger
  • 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodat
  • Robust gångjärn med säkert lås
  • Staplingsbar för säker transport
  • Avloppshål i botten för daggvätskor
  • Avtagbara rutnätsinsatser
  • Kan också användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna för provförvaring och transport.
Observera: På grund av gångjärn och locklås kan de yttre dimensionerna variera något.
Specifications
Färg Svart
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Säker förvaring, transport
Håller 81 platser
Inkluderar Robust gångjärn med Snap-On Lock
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 52 mm
Vikt (metrisk) 0.6 kg