Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Håller:
1 till 2 ml
3 till 5 ml
81 platser
Unit Size:
Paket med 5
Description
- Autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till+ 121 °C
- Högkvalitativ polypropen
- Finns i naturliga och olika färger
- 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodade
- Robust gångjärn med säkert snäpplock
- Stapelbar för säker transport
- Avloppshål i botten för daggvätskor
- Löstagbara gallerinsatser
- Kan även användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna För provlagring och transport.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Förslutningstyp | Snap-On Lock |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 1 till 2 ml |
| Inkluderar | Stapelbar digital identifiering, genomskinligt lockgångjärn |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Show More |