Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av polypropen
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Typ:
Cryo Box, Med rutnät
Cryo Box, Utan rutnät
Höjd (metrisk):
52 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativ polypropen
- Finns i naturliga och andra färger
- Autoklaverbar>
- Temperaturbeständig från -90 till +121 °C
- 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodade
- Robust gångjärn med säkert snäpplock
- Stapelbar för säker transport
- Avloppshål i botten för daggvätskor
- Utan gallerinsatser
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Snap-On Lock |
| Färg | Rött |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box, Utan rutnät |
| För användning med (applikation) | Säker transport |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Kvantitet | 5-pack |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Visa mer |