Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av polypropen
Produktkod. 15108895
Färg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Typ:
Cryo Box, Med rutnät
Cryo Box, Utan rutnät
Höjd (metrisk):
52 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15108895
Brand: Ratiolab™ 5220011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenlådor för lågtemperaturrörsförvaring. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Högkvalitativ polypropen
  • Finns i naturliga och andra färger
  • Autoklaverbar>
  • Temperaturbeständig från -90 till +121 °C
  • 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodade
  • Robust gångjärn med säkert snäpplock
  • Stapelbar för säker transport
  • Avloppshål i botten för daggvätskor
  • Utan gallerinsatser
Specifikationer
Förslutningstyp Snap-On Lock
Färg Gult
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box, Utan rutnät
För användning med (applikation) Säker transport
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 52 mm