Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Produktkod. 12831613
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Naturlig
Svart
Tube Array:
10 x 10
6 x 6
7 x 7
8 x 8
Inkluderar:
Numeriskt kodad
Okodad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Tube Array Inkluderar
12831613 Naturlig 7 x 7 Numeriskt kodad
12861603 Gult 6 x 6 Numeriskt kodad
12891583 Gult 7 x 7 Numeriskt kodad
12801593 Grön 7 x 7 Numeriskt kodad
12821593 Blått 7 x 7 Numeriskt kodad
12831593 Svart 7 x 7 Okodad
12841603 Diverse 7 x 7 Numeriskt kodad
12821613 Diverse 8 x 8 Numeriskt kodad
15882025 Svart 10 x 10 Okodad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12831613 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 5320310
Lådor med justerbar höjd för säker förvaring och transport av djupfrysprover.
  • Lådorna är justerbara i höjden, från 50 till 75 mm
  • Vrid kombilocket 90° för att justera höjdpositionerna
  • Finns i en rad färger
  • Motsvarande ventiler för tömning av kondensvatten
  • Autoklaverbar och temperaturbeständig från− 90° till+ 121 °C
  • Rutnät tillgängliga i följande arrayer: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 och 10 x 10
  • Finns okodad eller numeriskt kodad
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifikationer
Förslutningstyp Slip lock
Färg Naturlig
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Förvaring och transport av djupfryst prov
Inkluderar Numeriskt kodad
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5/pk
Tube Array 7 x 7
Tål temperatur (metrisk) -90 °C till +121 °C
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 50/75 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 50 till 75 mm